Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Enzimi
Recombinant Poly(A) Polymerase (from E. coli)
Recombinant Poly(A) Polymerase (from E. coli)
Catalog # ABNOP9381.1ML
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Expand image
Recombinant Poly(A) Polymerase (from E. coli)
Catalog # ABNOP9381.1ML
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Specifications
Conf:
1 mL
Tipo di enzima:
Recombinant
Sorgente luminosa:
E. coli
Nome dell'enzima:
Poly(A) Polymerase
Specifications
About this item
Product Details
Product Details