ContactUsLinkComponent
Recombinant Rabbit LEP (from E. coli)
Recombinant Rabbit LEP (from E. coli)
Catalog # ABNOP8890.100UG
Anbieter:  Abnova
CAS-Nummer:  
Recombinant Rabbit LEP (from E. coli)
Catalog # ABNOP8890.100UG
Anbieter:  Abnova
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Conf:
    100 µG
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Rabbit
  • Protein/peptide name:
    LEP
Technische Daten
Über diesen Artikel