Recombinant Human LEP (from E. coli)
Codice catalogo ABNOP8893.50UG
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:50 µG
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- ID gene:P41159
- Protein/peptide name:LEP