Recombinant Mouse RSPO1 (from Sf9 cells), hIgG-His-tag
N° de catalogue ABNOP8780.10UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Conf:10 µG
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:Insect cells (Sf9)
- Specie:Mouse
- Sequenza tag:hIgG-His-tag
- ID gene:Q9Z132
- Protein/peptide name:RSPO1
- Sequenza:18a.a.-286a.a