Recombinant Mouse CD24A (from CHO cells), hFc tag
Codice catalogo ABNOP7645.50UG
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:50 µG
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:CHO cells
- Specie:Mouse
- Sequenza tag:hFc tag
- ID gene:P24807
- Protein/peptide name:CD24A
- Sequenza:27a.a.-53a.a.