Recombinant Human GMFB (from E. coli), His-tag
Codice catalogo ABNOP7625.1MG
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 mg
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- Sequenza tag:His-tag
- ID gene:P60983
- Protein/peptide name:GMFB
- Sequenza:1a.a.-142a.a.