Recombinant Human IL1A (from E. coli), His-tag
Codice catalogo ABNOP7796.20UG
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:20 µG
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- Sequenza tag:His-tag
- Protein/peptide name:IL1A