Recombinant Human APOE2 (from E. coli)
Codice catalogo ABNOP7262.100UG
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 µG
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- ID gene:NP_000032.1
- Protein/peptide name:APOE2