Recombinant Mouse TNFSF18 (from E. coli)
Codice catalogo ABNOP7358.10UG
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:10 µG
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Mouse
- ID gene:Q7TS55
- Protein/peptide name:TNFSF18
- Sequenza:47a.a.-173a.a.