Recombinant Human CCL20 (from E. coli)
Codice catalogo ABNOP7475.5UG
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:5 µG
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- ID gene:P78556
- Protein/peptide name:CCL20
- Sequenza:27a.a.-96a.a.