Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Enzimi
Recombinant Tobacco Etch Virus (from E. coli)
Recombinant Tobacco Etch Virus (from E. coli)
Recombinant Tobacco Etch Virus (from E. coli)
Catalog # ABNOP7329.1000IU
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Expand image
Recombinant Tobacco Etch Virus (from E. coli)
Catalog # ABNOP7329.1000IU
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Specifications
Conf:
1.000 AU
Tipo di enzima:
Recombinant
Sorgente luminosa:
E. coli
Nome dell'enzima:
Tobacco Etch Virus
Specifications
About this item
Product Details
Product Details