Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Proteine e Peptidi
Recombinant Human PPBP (from E. coli)
Recombinant Human PPBP (from E. coli)
Recombinant Human PPBP (from E. coli)
ABNOP7201.10UG
:
Abnova
:
Recombinant Human PPBP (from E. coli)
ABNOP7201.10UG
:
Abnova
:
Conf:
10 µG
Protein/peptide type:
Recombinant
Sorgente luminosa:
E. coli
Specie:
Human
ID gene:
P02775
Protein/peptide name:
PPBP
Sequenza:
35a.a.-107a.a.