Recombinant Human CXCL12 (from E. coli)
Codice catalogo ABNOP7203.10UG
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:10 µG
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- ID gene:P48061
- Protein/peptide name:CXCL12
- Sequenza:22a.a.-89a.a.