Recombinant Mouse CXCL5 (from E. coli)
Codice catalogo ABNOP7226.20UG
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:20 µG
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Mouse
- ID gene:P50228
- Protein/peptide name:CXCL5
- Sequenza:41a.a.-132a.a.