Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Anticorpi
Anti-ENO1 Rabbit Recombinant Antibody
Anti-ENO1 Rabbit Recombinant Antibody
Anti-ENO1 Rabbit Recombinant Antibody
ABNORAB02460.100UL
:
Abnova
Anti-ENO1 Rabbit Recombinant Antibody
ABNORAB02460.100UL
:
Abnova
Simbolo dell'antigene:
ENO1
Clonalità:
Recombinant
Ospite:
Rabbit
Reattività:
Human
Immunogeno:
Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human ENO1.
Conf:
100 µl