Anti-TBP Rabbit Recombinant Antibody [clone: 3C7]
Codice catalogo ABNORAB03973.100UL
Nome del fornitore: Abnova
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:TBP
- Clonalità:Recombinant
- Clone:3C7
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Immunogeno:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human TBP.
- Conf:100 µl