Anti-PRKCH Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-7A9]
Catalog # ABNORAB01993.100UL
Supplier: Abnova
Specifications
- Simbolo dell'antigene:PRKCH
- Clonalità:Recombinant
- Clone:R03-7A9
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Immunogeno:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human PRKCH.
- Conf:100 µl