Anti-GNAQ Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-5D7]
Codice catalogo ABNORAB02243.100UL
Nome del fornitore: Abnova
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:GNAQ
- Clonalità:Recombinant
- Clone:R05-5D7
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Immunogeno:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GNAQ.
- Conf:100 µl