Anti-H3C1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-7K5]
Codice catalogo ABNORAB02222.100UL
Nome del fornitore: Abnova
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:H3C1
- Clonalità:Recombinant
- Clone:R03-7K5
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Immunogeno:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human H3C1.
- Conf:100 µl