Anti-GAP43 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-4F6]
Codice catalogo ABNORAB02265.100UL
Nome del fornitore: Abnova
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:GAP43
- Clonalità:Recombinant
- Clone:R01-4F6
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Immunogeno:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GAP43.
- Conf:100 µl