Anti-GABARAPL2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-7J2]
Codice catalogo ABNORAB02268.100UL
Nome del fornitore: Abnova
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:GABARAPL2
- Clonalità:Recombinant
- Clone:R03-7J2
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Immunogeno:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GABARAPL2.
- Conf:100 µl