Anti-PDIA4 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-1J3]
Codice catalogo ABNORAB02293.100UL
Nome del fornitore: Abnova
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:PDIA4
- Clonalità:Recombinant
- Clone:R02-1J3
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Immunogeno:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human PDIA4.
- Conf:100 µl