Anti-FH Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-5B6]
Catalog # ABNORAB02280.100UL
Supplier: Abnova
Specifications
- Simbolo dell'antigene:FH
- Clonalità:Recombinant
- Clone:R04-5B6
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Immunogeno:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human FH.
- Conf:100 µl