Anti-FCGR1A Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-6A8]
Codice catalogo ABNORAB02283.100UL
Nome del fornitore: Abnova
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:FCGR1A
- Clonalità:Recombinant
- Clone:R08-6A8
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Immunogeno:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human FCGR1A.
- Conf:100 µl