Anti-IgE Mouse Recombinant Antibody [clone: TES-C21]
Catalog # ABNORAB01167.200UG
Supplier: Abnova
Specifications
- Simbolo dell'antigene:IgE
- Clonalità:Recombinant
- Clone:TES-C21
- Ospite:Mouse
- Reattività:Human
- Immunogeno:Recombinant mouse monoclonal antibody raised against human IgE.
- Conf:200 µG