Micropipetting Basics
Nozioni di base dell'uso delle micropipette
Codice catalogo EDVOS-44
Nome del fornitore: EDVOTEK
Vai a
Product Details & Documents
Kit for teaching students how to use a micropipette with ease and accuracy using multi-coloured dyes.
- 10 lab groups
- Complete in 45 minutes
Also required: 5 to 50 µl adjustable or 10 µl fixed micropipette and tips.
Informazioni per l'ordine: Kit includes instructions, various coloured dye samples and a pipette card.
Specifiche
- Descrizione:Nozioni di base dell'uso delle micropipette