Orders LinkContactUsLinkComponent
PCR beads
PCR beads
PCR Beads, 1
Codice catalogo EDVO625
Nome del fornitore:   EDVOTEK
PCR beads
Codice catalogo EDVO625
Nome del fornitore:  EDVOTEK
Numero CAS:  
PCR beads
PCR Beads, 1
Numero CAS:  
Price
SFr. 60.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Each PCR Bead contains Taq DNA polymerase, Taq DNA polymerase buffer, dNTP mixture and MgCl₂. Pack contains sufficient for 25 reactions.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    PCR Beads