TAE buffer, 50X
TAE Buffer (50X), bottiglia in vetro, 100 mL
Codice catalogo EDVO607
Nome del fornitore: EDVOTEK
Vai a
Product Details & Documents
This 50X concentrated solution (Tris-acetate, EDTA, pH 7,8) is sufficient for making 5 L of diluted working buffer for making agarose gels and electrophoresis chamber buffer.
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Descrizione:TAE Buffer (50X)
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..