Orders LinkContactUsLinkComponent
Gel loading solution, 10X
Gel Loading Solution (10X), 1 mL
Codice catalogo EDVO606
Nome del fornitore:   EDVOTEK
Gel loading solution, 10X
Codice catalogo EDVO606
Nome del fornitore:  EDVOTEK
Numero CAS:  
Gel loading solution, 10X
Gel Loading Solution (10X), 1 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 11.00
Log in per disponibilità
1 * 1 mL
Product Details & Documents
1 ml concentrate for 200 samples.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 mL
  • Descrizione:
    Gel Loading Solution (10X)
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..