Piastre per colture cellulari Advanced TC™ da 96 e 384 pozzetti
Supplier: Greiner Bio-One
Certificates
About this item
Micropiastre con superficie di coltura modificata per ottimizzare caratteristiche e funzioni delle cellule. Il maggior tasso di crescita e l'aderenza migliorata potenziano e accelerano la proliferazione cellulare. Inoltre, la superficie Advanced TC™ rende l'aderenza delle cellule uniforme e costante, aumenta la resa e riduce la perdita di cellule, ad esempio durante i passaggi di lavaggio automatizzato. Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano.
- Maggiore adesione cellulare
- Morfologia simile a condizioni in vivo
- Condizioni ottimali per la coltivazione di cellule sensibili
- Quantità ridotte di siero o impieghi senza l'uso di siero
- Esenti da sostanze citotossiche
Specifications
- Catalog No:
- 392-0227
- 392-0265
- 392-0229
- 392-0269
- 392-0264
- 392-0230
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)