ContactUsLinkComponent
VWR® EUV/ES/PUV/PS Ultrapure Water Systems
VWR® EUV/ES/PUV/PS Ultrapure Water Systems
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® EUV/ES/PUV/PS Ultrapure Water Systems
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 76777-128
  • 76777-126
  • 76777-134
  • 171-1509
  • 171-1510
  • 171-1507
  • 171-1508
  • 76777-130
  • 76777-132
  • 76777-144
  • Modello:
  • Ultrapure PUV
  • Ultrapure PS
  • Ultrapure EUV
  • Ultrapure ES
  • Fabbisogno giornaliero medio:
  • <10 L
  • <10 L
  • <10 L
  • <10 L
  • Acqua d’alimentazione:
  • Tap water
  • Tap water
  • Pretreated water (RO| DI| EDI)
  • Pretreated water (RO| DI| EDI)
  • Portata:
  • 1 L/min
  • 1 L/min
  • 1 L/min
  • 1 L/min
  • Portata di flusso:
  • 8 L/h
  • 8 L/h
  • Pressione di esercizio max.:
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • Contenuto TOC:
  • <5 ppb
  • <5 ppb
  • <5 ppb
  • <5 ppb
  • Resistività a +25 °C:
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • Sostanze inorganiche @ 25°C:
  • 0,055 μS/cm
  • 0,055 μS/cm
  • 0,055 μS/cm
  • 0,055 μS/cm
  • Batteri:
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • Particelle:
  • No particles >0,22 µm
  • No particles >0,22 µm
  • No particles >0,22 µm
  • No particles >0,22 µm
  • Endotossine:
  • <0,001 EU/ml
  • <0,001 EU/ml
  • <0,001 EU/ml
  • <0,001 EU/ml
  • RNasi:
  • <1 pg/ml
  • <1 pg/ml
  • <1 pg/ml
  • <1 pg/ml
  • DNasi:
  • <5 pg/ml
  • <5 pg/ml
  • <5 pg/ml
  • <5 pg/ml
  • L×P×A:
  • 280×530,7×509,4 mm
  • 280×530,7×509,4 mm
  • 280×530,7×509,4 mm
  • 280×530,7×509,4 mm
  • Peso:
  • 13 kg
  • 13 kg
  • 13 kg
  • 13 kg
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together