Orders LinkContactUsLinkComponent
SteriWare Cake Cutters
SteriWare Cake Cutters
Nome del fornitore:   Sampling Systems
SteriWare Cake Cutters
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Certificates
SteriWare Cake Cutters
SteriWare Cake Cutters
2 varianti
Product Details & Documents
These circular cutters are perfect for taking samples of cake like material.
  • Made from FDA and EC compliant HDPE
  • 100% cleanroom manufactured and packed
  • Choice of sterile and non sterile
These individually bagged samplers are perfect for taking small 2 to 3 cm samples of cake-like material typically from in trays.
Product Family Options
Non sterile
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • SAMP8765H-4050
    SteriWare cake cutter, 40 mm, non sterile
    SteriWare cake cutter, 40 mm, non sterile
    HDPE
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 120.00
    SFr. 120.00
    1 * 50 ST
       SFr. 120.00
Sterile
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • SAMP8765H-4050S
    SteriWare cake cutter, 40 mm, sterile
    SteriWare cake cutter, 40 mm, sterile
    HDPE
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 162.00
    SFr. 162.00
    1 * 50 ST
       SFr. 162.00