Marker per western blotting, Amersham ECL™ DualVue™
RPN810
: Cytiva
:
- Conf:1 KIT
- Descrizione:Marker per Western blotting Amersham™ ECL™ DualVue™
I marker per western blotting Amersham ECL™ DualVue™ svolgono due funzioni fondamentali. Anzitutto, le proteine del marker pre-colorato confermano il trasferimento della proteina e definiscono chiaramente l'orientamento del blot. In secondo luogo, le proteine ricombinanti marcate vengono rilevate su pellicola o tramite imaging CCD insieme alle proteine di interesse, consentendo una determinazione del peso molecolare delle proteine target molto accurata. Questi marker vengono rilevati facilmente grazie ad uno specifico coniugato che elimina eventuali contaminazioni incrociate tra le proteine bersaglio e i marker.
- Per il rilevamento delle proteine su gel, membrana o pellicola
- I marker pre-colorati indicano l'efficacia della migrazione delle proteine sulla membrana e l'orientamento del blot
- I marker per proteine ricombinanti marcate consentono il calcolo accurato del peso molecolare nelle proteine bersaglio
- Il prodotto è compatibile con qualsiasi substrato HRP e con membrane in PVDF e nitrocellulosa
: I marcatori per western blotting Amersham ECL™ DualVue™ contengono una miscela di tre marker colorati di peso molecolare predefinito (da 15.000 a 100.000) e sette proteine ricombinanti marcate (peso molecolare tra 15.000 e 150.000). Ciascuna confezione contiene marcatori ECL™ DualVue™ (125 µl) e proteina S coniugata con HRP (50 µl), sufficienti per 25 caricamenti su gel standard.