ReproSil SCX HPLC Column
Catalog # MAISR10.SC.S2546
Supplier: DR MAISCH
Specifications
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,6 mm
- Dimensioni particelle:10 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Lunghezza:250 mm
- Codice USP:L9
- Range di pH:2 - 8
- Area superficiale:210 m²/g
- Fase:Sulfopropyl
- Conf:1