Orders LinkContactUsLinkComponent
3M™ Squeegee, White
3M™ Squeegee, White
3M™ squeegee, bianco, 100×70×10 mm, Feltro
Codice catalogo KROS31612
Nome del fornitore:   KROSCHKE
3M™ Squeegee, White
Codice catalogo KROS31612
Nome del fornitore:  KROSCHKE
3M™ Squeegee, White
3M™ squeegee, bianco, 100×70×10 mm, Feltro
Price
SFr. 46.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
3M squeegee, for attaching sensitive films, well suited for detailed work, for profiled surfaces, particularly adaptable, for wet and dry bonding.
Specifiche
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    3M™ squeegee
  • Dimensioni:
    100×70×10 mm
  • Materiale:
    Feltro