Replacement Set for Micropipette FX 5/FX 10
Codice catalogo KART0135000
Nome del fornitore: KARTELL
Specifiche
- Descrizione:Set for micropipette FX 5/FX 10
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Spare/replacement part set for the micropipette FX 5/FX 10 series pipettors.
Set includes 1 cone, 2 PTFE seals, 2 O-rings, and 1 cone nut.