Orders LinkContactUsLinkComponent
Urine Bottles, Square
Urine Bottles, Square
Nome del fornitore:   KARTELL
Urine Bottles, Square
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Urine Bottles, Square
Urine Bottles, Square
2 varianti
Product Details & Documents
Bottle for clearance testing on urine collected during the whole day long.
  • Rectangular base for easy storage and enhanced stability in use
  • Ergonomic handgrip allows easy pouring
Adapted to contain a human biological sample (urine) in order to perform diagnostic laboratory analysis.
Certifications: CE marked.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Materiale
    Colore
    Ø collo
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 2000 ml
    HDPE
    bianco
    80 mm
    115×80×240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 52 ST
    1 * 52 ST - SFr. 285.00
    SFr. 285.00
    1 * 52 ST
       SFr. 285.00
  • 2000 ml
    HDPE
    ambra
    80 mm
    115×80×240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 52 ST
    1 * 52 ST - SFr. 303.00
    SFr. 303.00
    1 * 52 ST
       SFr. 303.00