Tetra-ubiquitin (K48-linked) (from E. coli)
Codice catalogo ENZOENZPRT2660025
Nome del fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:25 µG
- Coniugazione:Non coniugato
- Sorgente luminosa:E. coli
- Seq:02
- Condizioni di conservazione:–80 °C
- Protein synonyms:Ub4
- Protein/peptide name:Tetra-ubiquitin (K48-linked)
- Peso molecolare:∼34 kDa
- Formulazione:Liquid, containing 20 mM Tris-HCl, pH 7,5, 0,15 M NaCl, 1 mM EDTA.
- Temperatura di spedizione:Dry Ice
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Produced in E. coli.