Orders LinkContactUsLinkComponent
PTFE GC Ferrules
PTFE GC Ferrules
Nome del fornitore:   Trajan Scientific and Medical
PTFE GC Ferrules
Nome del fornitore:  Trajan Scientific and Medical
Certificates
PTFE GC Ferrules
21 varianti
Product Details & Documents
These GC ferrules are made from 100% PTFE. They are soft, completely inert, and have very low friction.
PTFE GC ferrules are hydrophobic and commonly used in liquid applications. They are rated upto upper temperature limit of 250 °C.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Ø int.
    Disponibilità
    Price
  • SGEA214103
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    PTFE
    0,3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214104
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    PTFE
    0,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214204
    GC ferrule 3,17 mm
    GC ferrule 3,17 mm
    PTFE
    0,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214105
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    PTFE
    0,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214205
    GC ferrule 3,17 mm
    GC ferrule 3,17 mm
    PTFE
    0,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214108
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    PTFE
    0,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214208
    GC ferrule 3,17 mm
    GC ferrule 3,17 mm
    PTFE
    0,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214110
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    PTFE
    1,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214112
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    PTFE
    1,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214100
    GC ferrule 1,58 mm
    GC ferrule 1,58 mm
    PTFE
    1,58 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214210
    GC ferrule 3,17 mm
    GC ferrule 3,17 mm
    PTFE
    1,58 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214410
    GC ferrule 6,35 mm
    GC ferrule 6,35 mm
    PTFE
    1,58 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214200
    GC ferrule 3,17 mm
    GC ferrule 3,17 mm
    PTFE
    3,17 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214420
    GC ferrule 6,35 mm
    GC ferrule 6,35 mm
    PTFE
    3,17 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214300
    GC ferrule 4,76 mm
    GC ferrule 4,76 mm
    PTFE
    4,76 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 38.70
    SFr. 38.70
    1 * 10 ST
       SFr. 38.70
  • SGEA214430
    GC ferrule 6,35 mm
    GC ferrule 6,35 mm
    PTFE
    4,76 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214406
    GC ferrule 6,35 mm
    GC ferrule 6,35 mm
    PTFE
    6,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA2141XX
    GC ferrule 1,58 mm, no hole
    GC ferrule 1,58 mm, no hole
    PTFE
    — mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA214400
    GC ferrule 6,35 mm
    GC ferrule 6,35 mm
    PTFE
    6,35 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA2142XX
    GC ferrule 3,17 mm, no hole
    GC ferrule 3,17 mm, no hole
    PTFE
    — mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10
  • SGEA2144XX
    GC ferrule 6,35 mm, no hole
    GC ferrule 6,35 mm, no hole
    PTFE
    — mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 10 ST
       SFr. 19.10