Orders LinkContactUsLinkComponent
SPE Column, NBE WWP2
SPE Column, NBE WWP2
Column NBE WWP2, WWP2, 300 Å, 30 µm, 1 ml, 5 mg
Codice catalogo TCAT417-0051R-NBE
Nome del fornitore:   Tecan
SPE Column, NBE WWP2
Codice catalogo TCAT417-0051R-NBE
Nome del fornitore:  Tecan
SPE Column, NBE WWP2
Column NBE WWP2, WWP2, 300 Å, 30 µm, 1 ml, 5 mg
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 96 ST
Product Details & Documents
Polymeric water-wettable resin ideal for reverse-phase retention of aqueous samples.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
Special water wettable polymer with 300 Å pore size ideal for protein digest clean up and other protein related workflows.
Specifiche
  • Dimensioni particelle:
    30 µm
  • Dimensioni pori:
    300 Å
  • Capacità:
    1 ml
  • Descrizione:
    Column NBE WWP2
  • Peso letto:
    5 mg
  • Fase:
    WWP2