SPE Column, NBE PWCX
Codice catalogo TCAT675-0051R-NBE
Nome del fornitore: Tecan
Specifiche
- Dimensioni particelle:19 µm
- Dimensioni pori:85 Å
- Capacità:1 ml
- Descrizione:Column NBE PWCX
- Peso letto:5 mg
- Fase:PWCX
- Conf:96
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Polymeric, weak cation exchange chemistry for strong bases.
- Ion-exchange
- Liquid handler compatible
A 19 µm polymer micro particulate with weak cationic exchange chemistry providing large contac zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.