SPE Column, NBE OFX
Codice catalogo TCAT633-0031R-NBE
Nome del fornitore: Tecan
Specifiche
- Dimensioni particelle:30 µm
- Capacità:1 ml
- Descrizione:Column NBE OFX
- Peso letto:3 mg
- Conf:96
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Proprietary blend of ion-exchange and water-wettable polymer targeted towards oral fluid collection devices.