Orders LinkContactUsLinkComponent
Drawer Cabinets
Drawer Cabinets
Nome del fornitore:   Palbam
Drawer Cabinets
Nome del fornitore:  Palbam
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
This 4 drawer cabinet is available on leveler legs.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Porte
    Materiale
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • PALBQD0601
    4 drawer cabinet
    4 drawer cabinet
    4 drawers
    Acciaio inossidabile
    460×600×1000 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PALBQD0602C
    4 drawer filing cabinet
    4 drawer filing cabinet
    4 drawers
    Acciaio inossidabile
    460×600×1060 mm