Orders LinkContactUsLinkComponent
SPE Columns, NBE HPSCX
SPE Columns, NBE HPSCX
Nome del fornitore:   Tecan
SPE Columns, NBE HPSCX
Nome del fornitore:  Tecan
Certificates
SPE Columns, NBE HPSCX
2 varianti
Product Details & Documents
Mixed mode sorbent with both reverse-phase and strong cationic exchange chemistries.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
Its high surface area provides excellent capacity and a high selectivity for basic analytes. Ideal for drug monitoring, screening, identification, confirmation and quantitation.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni particelle
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • TCAT427-0021R-NBE
    Column NBE HPSCX
    Column NBE HPSCX
    HPSCX
    30 µm
    1 ml
    2,5 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 96 ST
    1 * 96 ST
  • TCAT427-0051R-NBE
    Column NBE HPSCX
    Column NBE HPSCX
    HPSCX
    30 µm
    1 ml
    5,0 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 96 ST
    1 * 96 ST