Cerex® TRACE-N SPE Columns
Nome del fornitore: Tecan
Informazioni su questo articolo
End-capped C18 chemistry.
- Reversed-phase
- Liquid handler compatible
A 10 µm micro particulate with end-capped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
3 varianti
Product Details & Documents
End-capped C18 chemistry.
- Reversed-phase
- Liquid handler compatible
A 10 µm micro particulate with end-capped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- TCAT610-0101R
- TCAT610-315C
- TCAT610-0201R
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Dimensioni particelleCapacitàPeso lettoDisponibilitàPrice
- TCAT610-0101RColumn Cerex TRACE-NSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.TCAT610-0101RCon endcappingSì - TCAT610-315CColumn Cerex TRACE-NSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.TCAT610-315CCon endcappingSì - TCAT610-0201RColumn Cerex TRACE-NSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.TCAT610-0201RCon endcappingSì