Orders LinkContactUsLinkComponent
Code Reader™ CR1100 Barcode Scanners
Code Reader™ CR1100 Barcode Scanners
Nome del fornitore:   Brady
Code Reader™ CR1100 Barcode Scanners
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
Code Reader™ CR1100 Barcode Scanners
2 varianti
Product Details & Documents
Automate your operations with the CR1100. With industrial-grade durability and consumer-grade functionality, you get a seamless experience with every scan.
  • Read more types of barcodes with patented dual-field optics
  • Get extra protection to seal out dust and moisture with an IP54 rating
  • Lightweight and compact with rugged design
  • Is customisable for workflow needs with visual, audible and haptic indicators
  • Features a powerful JavaScript platform for complete device control
  • Includes a stand to protect scanner while not in use
Application: Asset tracking, general identification
Ambient light immunity sunlight: Up to 2743,2 m candles/96,890 lux
Colour: Light grey
Warranty: 2 years
Informazioni per l'ordine: Includes CR1100 Barcode reader, stand and 1,8 m USB cable.
Confezione: Contains one kit per box.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • BRDY176692
  • BRDY176693
  • Interfaccia:
  • RS232, USB 2.0 (generic HID, HID keyboard, virtual com port)
  • RS232, USB 2.0 (generic HID, HID keyboard, virtual com port)
  • Temperatura d'uso:
  • –20...+55 °C
  • –20...+55 °C
  • Tipo di sensore:
  • CMOS 1,2 megapixel; (1280×960) grey scale
  • CMOS 1,2 megapixel; (1280×960) grey scale
  • Potenza:
  • USB
  • USB
  • L×P×A:
  • 53×68×30 mm
  • 53×68×30 mm
  • Peso:
  • 54 g
  • 54 g
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • BRDY176692
    Code Reader™ CR1100 barcode scanner
    Code Reader™ CR1100 barcode scanner
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 448.00 SFr.
    448.00 SFr.
    1 * 1 ST
       448.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY176692
    Interfaccia
    RS232, USB 2.0 (generic HID, HID keyboard, virtual com port)
    Temperatura d'uso
    –20...+55 °C
    Tipo di sensore
    CMOS 1,2 megapixel; (1280×960) grey scale
    Potenza
    USB
    L×P×A
    53×68×30 mm
    Peso
    54 g
  • BRDY176693
    Code Reader™ CR1100 barcode scanner with stand
    Code Reader™ CR1100 barcode scanner with stand
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 495.00 SFr.
    495.00 SFr.
    1 * 1 ST
       495.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY176693
    Interfaccia
    RS232, USB 2.0 (generic HID, HID keyboard, virtual com port)
    Temperatura d'uso
    –20...+55 °C
    Tipo di sensore
    CMOS 1,2 megapixel; (1280×960) grey scale
    Potenza
    USB
    L×P×A
    53×68×30 mm
    Peso
    54 g
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Suite software Brady workstation scan and print
    Suite software Brady workstation scan and print
    BRDY149445
    BBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Colour and Cut, GlobalMark 2 Multicolour, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, IP Series, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, THT 3" Core Printers, TLS 2200
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Brady workstation automation software suite
    Brady workstation automation software suite
    BRDY149187
    BBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Workstation lockout writer software app
    Workstation lockout writer software app
    BRDY145445
    BBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Brady workstation CLP/GHS app via download
    Brady workstation CLP/GHS app via download
    BRDY195526
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 510.00