Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® PPBA SPE Column
Cerex® PPBA SPE Column
column Cerex® PPBA, PBA, 60 µm, 1 ml, 50 mg
Codice catalogo TCAT30162758
Nome del fornitore:   Tecan
Cerex® PPBA SPE Column
Codice catalogo TCAT30162758
Nome del fornitore:  Tecan
Cerex® PPBA SPE Column
column Cerex® PPBA, PBA, 60 µm, 1 ml, 50 mg
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 96 ST
Product Details & Documents
A special phenyl boronic acid chemistry on polymer base resin for better capacity and solvent use. PBA utilizes an unique covalent interaction ideal for catecholamine analysis.
Specifiche
  • Dimensioni particelle:
    60 µm
  • Capacità:
    1 ml
  • Descrizione:
    column Cerex® PPBA
  • Peso letto:
    50 mg
  • Fase:
    PBA