Cerex® WWP SPE Columns
Nome del fornitore: Tecan
Vai a
Informazioni su questo articolo
Microparticulate water wettable polymer provides great chemical stability and ideal for synthetic cannabinoids analysis.
2 varianti
Product Details & Documents
Microparticulate water wettable polymer provides great chemical stability and ideal for synthetic cannabinoids analysis.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- FaseDimensioni poriDimensioni particelleCapacitàPeso lettoDisponibilitàPrice
- TCAT676-0201RCerex Atlas® column WWP
- TCAT676-0353CCerex Atlas® column WWP