Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® WWP2 SPE Columns
Cerex® WWP2 SPE Columns
Nome del fornitore:   Tecan
Cerex® WWP2 SPE Columns
Nome del fornitore:  Tecan
Certificates
Cerex® WWP2 SPE Columns
3 varianti
Product Details & Documents
Polymeric water-wettable resin ideal for reverse-phase retention of aqueous samples.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
Special water wettable polymer with 300 Å pore size ideal for protein digest clean up and other protein related workflows.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • TCAT417-0101R
    Column Cerex WWP2
    Column Cerex WWP2
    WWP2
    300 Å
    30 µm
    1 ml
    10 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 96 ST
    1 * 96 ST
  • TCAT30147136
    Column WWP2
    Column WWP2
    WWP2
    300 Å
    30 µm
    3 ml
    35 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • TCAT30163879
    Column Cerex WWP2
    Column Cerex WWP2
    WWP2
    300 Å
    30 µm
    6 ml
    200 mg