ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 58-201 Nitrile Chemical Protective Gloves
AlphaTec® 58-201 Nitrile Chemical Protective Gloves
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
AlphaTec® 58-201 Nitrile Chemical Protective Gloves
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE58-201/10
  • ANSE58-201/8
  • ANSE58-201/9
  • Modello:
  • 58-201
  • 58-201
  • 58-201
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Materiale rivestimento interno:
  • Acrilico
  • Acrilico
  • Acrilico
  • Tipo polsino:
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Sterilità:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatico:
  • +
  • +
  • +
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +